missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethylene - d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDED8 |
| CAS | 93952-19-3 |
| Molekylformel | C14 2H8 Cl4 |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(dichloroethenylidene)bis[6-chloro- (9CI), 4,4'-DDE D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=C(Cl)Cl)c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.07 |
| Formel vikt | 323.9882 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?