Läs mer
4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDT 13C12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| Formel vikt | 363.9549 |