Läs mer
4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane - d8, TRC
Produktkod. 30135901
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135901 1 mg
30135087 5 mg
17948289 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30135901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4341971MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 93952-18-2
Molekylformel C14 2H8 H Cl5
Molekylvikt (g/mol) 362.54
Synonym 3,3'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis[6-chlorobenzene-1,2,4,5-d4]
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethyl]benzene
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4,4'-DDT D8
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vikt 359.9649
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.