Läs mer
4,4'-Dicyanobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Carbonyldibenzonitrile |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H |
| Formel vikt | 232.0637 |