Läs mer
4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27NO2/c1-5-13(6-2)11-9-10-12(14-7-3)15-8-4/h12H,5-11H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 217.2042 |