Läs mer
4,4-Dietylamino-2-butyn-1-ol, 98 %
Produktkod. 15480388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480388 25 g 25g
15470388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53501.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10575-25-4 | C8H15NO | 141,21 g/mol
4,4-dietylamino-2-butyn-1-ol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4,4-dietylamino-2-butyn-1-ol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i kloroform och etylacetat. Lösligt i vatten 11 g/L °vid 25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10575-25-4
Molekylformel C8H15NO
Molekylvikt (g/mol) 141.21
MDL-nummer MFCD00671356
InChI-nyckel ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82735
IUPAC-namn 4-(dietylamino)but-2-yn-1-ol
LEDER CCN(CC)CC#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Densitet 0.952
Kokpunkt 231 °C till 232 °C
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Linjär formel (CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 25 g
Synonym 4-diethylamino but-2-yn-1-ol, 4-diethylamino-2-butyn-1-ol, unii-ma2de62u5w, ma2de62u5w, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino, 2-butyn-1-ol, 4-diethylamino, acmc-2098hk, 4-diethylamino-2-butyne-ol, 1-diethylaminobut-2-yn-4-ol
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och etylacetat. Löslig i vatten 11 g/L @25 °C.
Formel vikt 141.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.