Läs mer
4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide, TRC
Produktkod. 30382224
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382224 1 g
1 options
Produktkod. 30382224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4735931G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide
CAS 105802-46-8
Molekylformel C18H23N2 . I
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Di-2-ASP, D289, 4-[2-[4-(Diethylamino)phenyl]ethenyl]-1-methyl-pyridinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER COc1cccc2c(NCc3ccccc3)nc(nc12)n4c(N)nc5ccccc45
Molekylvikt (g/mol) 394.3
Formel vikt 396.1699