Läs mer
4,4'-Diethylbiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Diethylbiphenyl |
| CAS | 13049-40-6 |
| Molekylformel | C16H18 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-3-13-5-9-15(10-6-13)16-11-7-14(4-2)8-12-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)c2ccc(CC)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-4-(4-ethylphenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.31 |
| Formel vikt | 210.1409 |