Läs mer
4,4-Diethylcyclohexan-1-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Diethylcyclohexan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 1087747-58-7 |
| Molekylformel | C10 H21 N . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-3-10(4-2)7-5-9(11)6-8-10;/h9H,3-8,11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCC1(CC)CCC(N)CC1 |
| IUPAC-namn | 4,4-diethylcyclohexanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.741 |
| Formel vikt | 191.1441 |