missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 1443981-83-6 |
| Molekylformel | C9H5NO2F2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)6-4-2-1-3-5(6)7(13)12-8(9)14/h1-4H,(H,12,13,14) |
| LEDER | FC1(F)C(=O)NC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4,4-difluoroisoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.14 |
| Formel vikt | 197.0288 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?