missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Difluoro-L-prolinamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Difluoro-L-prolinamide Hydrochloride |
| CAS | 426844-51-1 |
| Molekylformel | C5H9ClF2N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2S)-2-Aminocarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine Hydrochloride, (2S)-4,4-Difluoro-2-pyrrolidinecarboxamide Hydrochloride, (S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1 |
| IUPAC-namn | (2S)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vikt | 186.0371 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?