Läs mer
4,4-Difluor-N-[(1S)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-cyklohexankarboxamid, TRC
Produktkod. 30388183
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388183 50 mg
30375421 10 mg
30383065 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44607350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376348-77-5
Molekylformel C16 H21 F2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 297.34
Synonym Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, (S)-4,4-Difluoro-N-(3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluoro-N-((1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, UK 453465, Maraviroc related, UK-453,465
IUPAC-namn 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-fenylpropyl] cyklohexankarboxamid
LEDER OCC[C@H](NC(=O)C1CCC(F)(F)CC1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21F2NO2/c17-16(18)9-6-13(7-10-16)15(21)19-14(8-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-14,20H,6-11H2,(H,19,21)/t14-/m0/s1
Formel vikt 297.154