Läs mer
4,4'-Difluorobenzhydrol, 98+%
Produktkod. 11456957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456957 100 g 100g
11436957 5 g 5g
11446957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14370.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 365-24-2 | C13H10F2O | 220.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 365-24-2
Molekylformel C13H10F2O
Molekylvikt (g/mol) 220.219
MDL-nummer MFCD00000357
InChI-nyckel WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydrol, bis 4-fluorophenyl methanol, bis-4-fluorophenyl-methanol, 4,4'-difluorobenzhydryl alcohol, bis 4-fluorophenyl methan-1-ol, 4,4'-diflurobenzylmethanol, pubchem14058, 4,4'-diflourobenzhydrol, 4,4'-difluoro benzhydrol, 4,4'-difluoro-benzhydrol
PubChem CID 123049
IUPAC-namn bis(4-fluorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Difluorobenzhydrol
Smältpunkt 45°C to 49°C
Kokpunkt 142°C to 144°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2332258
Formel vikt 220.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.