Learn More
4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| Formel vikt | 281.9856 |