missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| Formel vikt | 281.9856 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?