Läs mer
4,4'-Difluorbenzhydrylklorid, 98 %
Produktkod. 11399439
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399439 5 g 5g
11463554 10 g 10g
11473554 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11226.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27064-94-4 | C13H9ClF2 | 238,662 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27064-94-4
Molekylformel C13H9ClF2
Molekylvikt (g/mol) 238.662
MDL-nummer MFCD00044329
InChI-nyckel FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC-namn 1-[klor-(4-fluorfenyl)metyl]-4-fluorbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Densitet 1.28
Kokpunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.557
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 2052680
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 238.66
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.