Läs mer
4,4'-Difluorbensofenon, 98+%
Produktkod. 11473394
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473394 250 g 250g
11453394 10 g 10g
11463394 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473394 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10653.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345-92-6
Molekylformel C13H8F2O
Molekylvikt (g/mol) 218.20
MDL-nummer MFCD00000353
InChI-nyckel LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC-namn bis(4-fluorfenyl)metanon
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4,4'-Difluorobenzophenone
Smältpunkt 106 °C till 110 °C
Kokpunkt 170 °C till 172 °C (10 mmHg)
Kvantitet 250 g
Beilstein 516231
Formel vikt 218.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.