Läs mer
4,4'-difluorbifenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044814
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11308115
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08361.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190.193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 398-23-2
Molekylformel C12H8F2
Molekylvikt (g/mol) 190.193
MDL-nummer MFCD00000349
InChI-nyckel PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
PubChem CID 9811
IUPAC-namn 1-fluor-4-(4-fluorfenyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Difluorobiphenyl
Smältpunkt 87°C to 89°C
Kokpunkt 254°C to 255°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3152
Beilstein 2044699
Merck Index 14,3149
Formel vikt 190.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.