Läs mer
4,4-difluorcyklohexankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485550
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485550 1 g 1g
15493307 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25831.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 122665-97-8 | Molekylformel: C7H10F2O2 | Molekylvikt: 164,152 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122665-97-8
Molekylformel C7H10F2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.152
MDL-nummer MFCD03788493
InChI-nyckel HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexylcarboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanoic acid, 4, 4-difluoro-cyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanecarboxylicacid, pubchem15915, acmc-209aln, ksc174k3t
PubChem CID 2779136
IUPAC-namn 4,4-difluorcyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(CCC1C(=O)O)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 104 °C till 107 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.