Läs mer
4,4-Difluorocyklohexan-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30386873
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30386873 25 g -
30382740 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30386873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44569525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 122665-97-8
Molekylformel C7H10F2O2
Kvantitet 25 g
Synonym 4,4-Difluorocyclohexane-1-carboxylic Acid, 4,4-Difluorocyclohexanoic Acid, 4,4-Difluorocyclohexylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
IUPAC-namn 4,4-difluorcyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 164.15
Formel vikt 164.0649