missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Difluorocyclohexanone, Maybridge
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4, 4-Difluorocyclohexanone |
| CAS | 22515-18-0 |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C6H8F2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane |
| InChI-nyckel | NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1CC(CCC1=O)(F)F |
| IUPAC-namn | 4,4-difluorocyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.126 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?