Läs mer
4,4-difluorpiperidinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308956 1 g 1g
11318956 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19555.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 144230-52-4 | Molekylformel: C5H10ClF2N | Molekylvikt: 157,589 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144230-52-4
Molekylformel C5H10ClF2N
Molekylvikt (g/mol) 157.589
MDL-nummer MFCD03095381
InChI-nyckel OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
PubChem CID 2758351
IUPAC-namn 4,4-difluorpiperidin;hydroklorid
LEDER C1CNCCC1(F)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Smältpunkt ∼172 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 6812163
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 157.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.