missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Difluoropiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Difluoropiperidine |
| CAS | 21987-29-1 |
| Molekylformel | C5H9F2N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-3-8-4-2-5/h8H,1-4H2 |
| LEDER | FC1(F)CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 4,4-difluoropiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.13 |
| Formel vikt | 121.0703 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?