Läs mer
4,4'-Dihydroxybifenyl, 99 %
Produktkod. 11495886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495886 500 g 500g
11475886 25 g 25g
11485886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22240.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
4,4'-dihydroxibifenyl används för att framställa plast. Det fungerar som ett laboratoriereagens och en mellanprodukt vid framställning av flytande polyeterkristaller. Vidare används det som ett antioxidantmedel för gummi och latex. Utöver detta används den i ljusa gummiprodukter, livsmedelsförpackningar och medicinska latexprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dihydroxibifenyl används för att framställa plast. Det fungerar som ett laboratoriereagens och en mellanprodukt vid framställning av flytande polyeterkristaller. Vidare används det som ett antioxidantmedel för gummi och latex. Utöver detta används den i ljusa gummiprodukter, livsmedelsförpackningar och medicinska latexprodukter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-88-6
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00002348
InChI-nyckel VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Smältpunkt 279 °C till 285 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 1908886
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.