Läs mer
4,4'-Dihydroxydifenyleter, TRC
Produktkod. 30371662
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30371662 2.5 g
1 options
Produktkod. 30371662 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4934352.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12H10O3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
LEDER Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Formel vikt 202.063