Läs mer
4,4'-Dihydroxydifenylmetan, 98 %
Produktkod. 11464320
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464320 5 g 5g
11454320 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464320 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11417.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 620-92-8 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
4,4'-dihydroxidifenylmetan, används också som ett bisfenolderivat med antioxidantaktiviteter. Bisfenol F har rapporterats uppvisa östrogenagonistiska egenskaper. Bisfenol F används för att tillverka epoxihartser och beläggningar för olika applikationer, såsom lacker, fernissor, liners, lim, plaster, vattenrör, dentala tätningsmedel och livsmedelsförpackningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4′ -Dihydroxidifenylmetan, används också som ett bisfenolderivat med antioxidantaktiviteter. Bisfenol F har rapporterats uppvisa östrogenagonistiska egenskaper. Bisfenol F används för att tillverka epoxihartser och beläggningar för olika applikationer, såsom lacker, fernissor, liners, lim, plaster, vattenrör, dentala tätningsmedel och livsmedelsförpackningar.
Löslighet Det är lösligt
i etanol, eter, kloroform, alkali; lätt löslig i DMSO, olöslig i koldisulfid och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-92-8
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
MDL-nummer MFCD00002385
InChI-nyckel PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenediphenol, bis 4-hydroxyphenyl methane, 4,4'-dihydroxydiphenylmethane, phenol, 4,4'-methylenebis, p-p-hydroxybenzyl phenol, bis p-hydroxyphenyl methane, phenol, 4,4'-methylenedi, 4,4'-methylenebisphenol, p,p'-bis hydroxyphenyl methane, 4-4-hydroxyphenyl methyl phenol
PubChem CID 12111
ChEBI CHEBI:34575
IUPAC-namn 4-[(4-hydroxifenyl)metyl]fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Smältpunkt 159 °C till 163 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2049425
Löslighetsinformation Det är lösligt i etanol, eter, kloroform och alkali; lätt löslig i DMSO, olöslig i koldisulfid och vatten.
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.