Läs mer
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol BP |
| CAS | 1844-01-5 |
| Molekylformel | C25 H20 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(diphenylmethylene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(Diphenylmethylene)bis[phenol], 1,1-Diphenyl-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane, Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)diphenylmethane, BisP-DP, Bisphenol BP, Bisphenol TP, NSC 30848 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20O2/c26-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19,20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(27)18-14-22/h1-18,26-27H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-hydroxyphenyl)-diphenylmethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.43 |
| Formel vikt | 352.1463 |