Läs mer
4,4'-Diiodobiphenyl, 99%
Produktkod. 11455087
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455087 100 g 100g
11445087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21970.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406,005 g/mol
4,4a-dijodbifenyl kopplades med (trimetylsilyl)acetylen via en Sonogashira-Hagihara-reaktion för att ge (trimetylsilyl)etynylderivatet. 4,4a-dijodbifenyl förstärkte uttrycket av luciferasgenen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -dijodbifenyl kopplades med (trimetylsilyl)acetylen via en Sonogashira-Hagihara-reaktion för att ge (trimetylsilyl)etynylderivatet. 4,4′ -dijodbifenyl förstärkte uttrycket av luciferasgenen.
Löslighet Löslig i
varm toluen (mycket svag grumlighet).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3001-15-8
Molekylformel C12H8I2
Molekylvikt (g/mol) 406.005
MDL-nummer MFCD00001057
InChI-nyckel GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
IUPAC-namn 1-jod-4-(4-jodfenyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diiodobiphenyl
Smältpunkt 205 °C till 211 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3152
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i het toluen (mycket svag grumlighet).
Formel vikt 406
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.