Läs mer
4,4'-Diisotiocyan-2,2'-dihydrostilstilbenedisulfonsyra Dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30373828
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373828 100 mg
30387370 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30373828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460501100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150321-88-3
Molekylformel C16 H10 N2 O6 S4 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 500.5
Synonym 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[5-isothiocyanatobenzenesulfonic Acid Disodium Salt
IUPAC-namn disodium; 5-isotiocyanato-2-[2-(4-isotiocyanato-2-sulfonatofenyl)etyl]bensensulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1CCc2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h3-8H,1-2H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 499.9217