missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Diisothiocyano-2,2'-stilbenedisulfonic Acid, Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-stilbenedisulfonic acid disodium salt |
| CAS | 67483-13-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H8 N2 O6 S4 . 2 Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | DIDS |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S |
| IUPAC-namn | disodium;5-isothiocyanato-2-[(E)-2-(4-isothiocyanato-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.48 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?