Läs mer
4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2S/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vikt | 246.0715 |