Läs mer
4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine (4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal), Mikromol™
Beskrivning
4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine (4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 19718-92-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8H19NO2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine |
| LEDER | COC(CCCN(C)C)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.24 |
| Kvantitet | 100 mg |