Läs mer
4,4'-Dimethoxybenzhydrol, 98+%
Produktkod. 11432038
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432038 10 g 10g
11442038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14604.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 728-87-0 | C15H16O3 | 244.29 g/mol
4,4a-dimetoxibenshydrol användes för att studera kinetiken och mekanismen för oxidation av substituerade benshydroler till motsvarande bensofenoner i närvaro av Hg(OAc)2 av N-bromsuccinimid. Det är användbart för att skydda glutamin- och asparaginrester i peptidsyntes, reagens för N-skydd av amider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dimetoxibenshydrol användes för att studera kinetiken och mekanismen för oxidation av substituerade benshydroler till motsvarande bensofenoner i närvaro av Hg(OAc)2 av N-bromsuccinimid. Det är användbart för att skydda glutamin- och asparaginrester i peptidsyntes, reagens för N-skydd av amider.
Löslighet Löslig i vatten (0,44 g/L vid 25 C
), metanol (0,1 g/ml).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 728-87-0
Molekylformel C15H16O3
Molekylvikt (g/mol) 244.29
MDL-nummer MFCD00008410
InChI-nyckel ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methanol, p,p'-dimethoxybenzhydryl alcohol, p,p'-dimethoxybenzhydrol, bis p-methoxyphenyl carbinol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-4'-methoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methan-1-ol, benzhydrol, 4,4'-dimethoxy, acmc-209ooh
PubChem CID 69768
IUPAC-namn bis(4-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Smältpunkt 69°C to 71°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 748532
Löslighetsinformation Soluble in water (0.44g/L @ 25°C),methanol (0.1g/mL).
Formel vikt 244.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.