Läs mer
4,4'-Dimethoxybenzil, MedChemExpress
Produktkod. 16461019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16461019 1 g
1 options
Produktkod. 16461019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103610
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxybenzil
CAS 1226-42-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14O4
Kvantitet 1 g
Synonym p-Anisil
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Formel vikt 270.28
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death