Läs mer
4,4' – Dimetoxibenzofenon, 97 %
Produktkod. 10236070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236070 25 g Plastflaska 25g
10592561 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10236070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161740250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-96-0
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD00008404
InChI-nyckel RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC-namn bis(4-metoxifenyl)metanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4′-Dimethoxybenzophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 141.0°C to 146.0°C
Färg Beige till Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3OC6H4)2CO
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 317
Formel vikt 242.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.