Läs mer
4,4'-dimetoxibensofenon, 98+%
Produktkod. 11490343
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490343 100 g 100g
11480343 25 g 25g
11400353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11466.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
4,4'-dimetoxibensofenon används i den organiska syntesen. Det fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dimetoxibensofenon används i den organiska syntesen. Det fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det är olösligt
i vatten, lösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-96-0
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.27
MDL-nummer MFCD00008404
InChI-nyckel RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC-namn bis(4-metoxifenyl)metanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Smältpunkt 142 °C till 146 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1878026
Löslighetsinformation Det är olösligt i vatten, lösligt i etanol.
Formel vikt 242.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.