Läs mer
4,4'-Dimetoxibenzofenon, TRC
Produktkod. 30371921
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30371921 1 g
1 options
Produktkod. 30371921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4599751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxybenzophenone
CAS 90-96-0
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 1 g
Synonym Bis(4-anisyl) Ketone, Bis(4-methoxyphenyl) Ketone, Bis(p-anisyl) Ketone, Bis(p-methoxy)benzophenone, Bis(p-methoxyphenyl) Ketone, DMBP, Di(4-methoxyphenyl) Ketone, Di-p-anisyl Ketone, NSC 4191, p,p'-Dimethoxybenzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
Molekylvikt (g/mol) 242.26
Formel vikt 242.0943