missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4-Dimethoxybutyronitrile, Mikromol™
Beskrivning
4,4-Dimethoxybutyronitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethoxybutyronitrile |
| CAS | 14618-78-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4-Dimethoxybutyronitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butanenitrile, 4,4-dimethoxy-, Succinaldehydonitrile, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxybutanenitrile, Butyronitrile, 4,4-dimethoxy- (8CI), 1,1-Dimethoxy-3-cyanopropane, 3-Cyanopropanal dimethyl acetal, 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal, β-Cyanopropionaldehyde dimethylacetal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(CCC#N)OC |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethoxybutanenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?