Läs mer
4,4'-dimetoxidifenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364554
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364554 1 g 1g
11374554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01322.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-70-2 | C14H15NO2 | 229.28 g/mol
4,4'-dimetoxidifenylamin är ett difenylaminderivat som används som en kemisk tillsats för härdat gummi. Det används i syntesen av aminelektrondonerande grupper i organiska donator-bro-acceptor-dyader i Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4a-dimetoxidifenylamin är en elektrondonator och används vid syntes av organiska olinjära optiska (NLO) kromoforer som uppvisar hög termisk och kemisk stabilitet, hög grad av olinjäritet och transparens. De används i högpresterande fotoniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dimetoxidifenylamin är ett difenylaminderivat som används som en kemisk tillsats för härdat gummi. Det används i syntesen av aminelektrondonerande grupper i organiska donator-bro-acceptor-dyader i Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4′ -Dimetoxidifenylamin är en elektrondonator och används vid syntes av organiska olinjära optiska (NLO) kromoforer som uppvisar hög termisk och kemisk stabilitet, hög grad av olinjäritet och transparens. De används i högpresterande fotoniska enheter.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med isocyanater, halogenerade organiska ämnen, peroxider, fenoler (sura), epoxider, anhydrider och syrahalogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-70-2
Molekylformel C14H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 229.28
MDL-nummer MFCD00014895
InChI-nyckel VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl amine, 4,4'-dimethoxydiphenylamine, di-p-anisylamine, di-p-methoxyphenylamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl aniline, bis p-anisyl amine, bis p-methoxyphenyl amine, benzenamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl, termofleks a, bis-4-methoxy-phenyl-amine
PubChem CID 7571
IUPAC-namn 4-metoxi-N-(4-metoxifenyl)anilin
LEDER COC1=CC=C(NC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Smältpunkt 100°C to 104°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2214262
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 229.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.