Läs mer
4,4'-Dimetoxydifenylamin, TRC
Produktkod. 30388646
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30388646 1 g
1 options
Produktkod. 30388646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4610651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
CAS 101-70-2
Molekylformel C14H15NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di(4-methoxyphenyl)amine, Di(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Difenam, Fenam M, N,N-Bis(4-methoxyphenyl)amine, N-(4-Methoxyphenyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-anisidine, Thermoflex, p,p'-Dimethoxydiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
LEDER COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1
IUPAC-namn 4-metoxi-N-(4-metoxifenyl)anilin.
Molekylvikt (g/mol) 229.27
Formel vikt 229.1103