missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Dimethoxystilbene (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dimethoxystilbene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(18-2)12-8-14/h3-12H,1-2H3 |
| Formel vikt | 240.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?