Läs mer
4,4'-dimetoxistilben, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10407880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10407880 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10407880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115660100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4705-34-4 | C16H16O2 | 240.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Dimethoxystilbene
Namnnotering 99%
CAS 4705-34-4
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 213°C to 215°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H16O2
Linjär formel CH3OC6H4CH=CHC6H4OCH3
MDL-nummer MFCD00008414
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, 1023
Synonym bianisal, 4,4'-dimethoxystilbene, bianisylidene, photoanethole, p,p'-dimethoxystilbene, 4,4'-dimethoxy-trans-stilbene, e-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethene, 1-methoxy-4-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl benzene, 4,4/'-dimethoxystilbene, 1,1'-e-ethene-1,2-diylbis 4-methoxybenzene
InChI-nyckel CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[(E)-2-(4-metoxifenyl)etenyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 240.3
PubChem CID 641296
Formel vikt 240.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Glistening Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Dimethoxystilbene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.