Läs mer
4,4'-dimetoxytrityklorid, 97 %
Produktkod. 11434723
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434723 100 g 100g
11414723 5 g 5g
11424723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11626.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338,83 g/mol
4,4'-dimetoxitritylklorid används som ett skyddande reagens för oligonukleotidsyntes. Det används för selektivt skydd och avskyddande förfaranden för tiol- och hydroxigrupper i nukleosidderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,4′ -Dimetoxitritylklorid används som ett skyddande reagens för oligonukleotidsyntes. Det används för selektivt skydd och avskyddande förfaranden för tiol- och hydroxigrupper i nukleosidderivat.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Delvis löslig i vatten
. Anmärkningar
Fuktkänslig, hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40615-36-9
Molekylformel C21H19ClO2
Molekylvikt (g/mol) 338.83
MDL-nummer MFCD00008409
InChI-nyckel JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC-namn 1-[klor-(4-metoxifenyl)-fenylmetyl]-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Smältpunkt 121 °C till 127 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2471942
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och metanol. Delvis löslig i vatten
Formel vikt 338.83
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.