Läs mer
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Dimethoxytrityl chloride |
| CAS | 40615-36-9 |
| Molekylformel | C21H19ClO2 |
| MDL-nummer | MFCD00008409 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C3=C(C(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl)C=CC(=C3)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.83 |
| Procent renhet | 98% |