Läs mer
4,4'-dimetoxytrityklori, 98 %
Produktkod. 10316550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10316550 25 g Glasflaska 25g
10407350 5 g Glasflaska 5g
10607773 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10316550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146020250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40615-36-9
Molekylformel C21H19ClO2
Molekylvikt (g/mol) 338.83
MDL-nummer MFCD00008409
InChI-nyckel JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC-namn 1-[klor-(4-metoxifenyl)-fenylmetyl]-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 121 °C till 127 °C
Färg Rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
Kvantitet 25 g
Fieser 01,188
Formel vikt 338.82
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.