Läs mer
4,4'-Dimetoxytritylklorid, TRC
Produktkod. 30134891
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134891 10 g
30137559 5 g
30004556 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46111510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40615-36-9
Molekylformel C21H19ClO2
Molekylvikt (g/mol) 338.83
Synonym 1,1'-(Chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl Chloride, Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl Chloride, Chlorobis(4-methoxyphenyl)phenylmethane, NSC 89782, DMT-Cl, DMTCl
LEDER COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dimethoxytrityl Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Formel vikt 338.1074