Läs mer
4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(2)8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10(11)14/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14) |
| Formel vikt | 189.079 |