Läs mer
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 20364-31-2 |
| Molekylformel | C11H15N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N/c1-11(2)7-8-12-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CCNC2=CC=CC=C21 |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.24 |
| Formel vikt | 161.1204 |