Läs mer
4,4-dimetyl-1,3-cyklohexanedion, TRC
Produktkod. 30373229
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30373229 100 mg
1 options
Produktkod. 30373229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD477983100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
CAS 562-46-9
Molekylformel C8H12O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3
LEDER CC1(C)CCC(=O)CC1=O
IUPAC-namn 4,4-dimetylcyklohexan-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 140.17
Formel vikt 140.0837