Läs mer
4,4-dimetyl-1,3-cyklohexanedion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 562-46-9 |
| Molekylformel | C8H12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CCC(=O)CC1=O |
| IUPAC-namn | 4,4-dimetylcyklohexan-1,3-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.17 |
| Formel vikt | 140.0837 |